Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
Brand: Contec™ 2652LF
962.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
- Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer
- Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
- Autoklaverbar
- Afsluttet ende og hurtig forbindelsesfunktion for nem fastgørelse
Tekniske data
Moppehovedramme | |
11,5 tommer. | |
29 cm | |
Genanvendelig | |
Medium VertiKlean , medium eller stor VertiKlean MAKS | |
Nej |
Hvid | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
1/Cs. | |
Designet til brug i farmaceutiske og medicinske udstyrsfabrikker eller andre lignende kritiske eller kontrollerede miljøer. | |
Rustfrit stål |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.