Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3139617 Shop alle Contec produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Rustfrit stål, aluminium, Aluminum
Stainless Steel
Stainless Steel (304)
Stainless Steel, Aluminum
Til brug med (udstyr):
Alle stilarter af kantløse moppehoveder
Almindelige VertiKlean og VertiKlean MAX moppehoveder
Fast VertiKlean MAX hovedramme
Large VertiKlean Mop Head
Medium VertiKlean , medium eller stor VertiKlean MAKS
Medium VertiKlean and Medium or Large VertiKlean MAX Mop Heads
QuickConnect Mop Handles
Regular VertiKlean MAX Head Frame
Regular VertiKlean and Regular VertiKlean MAX
Længde (engelsk):
7 tommer
7,5 tommer
7.5 in.
11,5 tommer.
11.5 in.
14 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16615504
Brand: Contec™ 2651LF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
  • Tilbyder maksimal fleksibilitet til rengøring i kritiske miljøer
  • Udskiftelige rammer til Contec Moppesystemer
  • Autoklaverbar
  • Afsluttet ende og hurtig forbindelsesfunktion for nem fastgørelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehovedramme
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 19 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Fast VertiKlean MAX hovedramme
Oversigt Quickconnect mopperamme
Til brug med (applikation) Designet til brug i farmaceutiske og medicinske udstyrsfabrikker eller andre lignende kritiske eller kontrollerede miljøer.
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål