Få mere at vide
Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
Brand: Contec™ 2653A
Beskrivelse
Med en hurtig forbindelsesknap for nem fastgørelse til alle størrelser og stilarter Contec™ Hurtigt Connect™ håndtag. Contec™ QuickConnect™ Moppehovedrammer er specielt designet til brug med Contec™ familie af moppesystemer.
- Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
- Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
- Autoclavable
- Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Tekniske data
Mop Head Frame | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Large VertiKlean Mop Head | |
Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |
14 in. | |
36 cm | |
Reusable | |
Large Mop Head Frame and Connector for VertiKlean | |
Stainless Steel, Aluminum |