Få mere at vide
Contec™ EasySat™ Gulvmoppehoveder uden spand
Eliminer behovet for en spand eller vridemaskine i renrumsmopping. De EasySat™ Bøttefri gulvmoppe har laserskåret forseglet kant VertiKlean™ moppehovedmateriale og er fuldt autoklaverbart. En trykknap-flowkontrol frigiver rengøringsopløsning efter behov.
2570.00 DKK - 3203.36 DKK
Tekniske data
Farvekode | Hvid |
---|---|
Længde (engelsk) | 21,5'' |
Sterilitet | Ikke steril |
Længde (metrisk) | 55 cm |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Artikelnummer | Brand | Produkttype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Produkttype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16665514
![]() ![]() |
Contec™
BLVKMOP |
Moppehoved |
3545.00 DKK 2570.00 DKK / Pakke med 32 Spare 975.00 DKK 27% Slukket |
Forventet forsendelse: 21-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15781778
![]() |
Contec™
TBLVKMOP |
Textured Mop Head |
3626.42 DKK 3203.36 DKK / Pakke med 32 Spare 423.06 DKK 11% Slukket |
Forventet forsendelse: 05-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Description
- Eliminerer fuldstændig behovet for spand eller vridemaskine
- Designet specielt til renrumsbrug
- Har laserskåret forseglet kant VertiKlean™ moppehovedmateriale, som er et let polyesterstof lamineret til at rense esterskum for fremragende slidstyrke
- Systemet inkluderer en 1,5 L (52 oz.) gennemskinnelig opløsningstank, der kan rense op til 5.000 kvadratfod
- Tanken vejer kun 3,2 kg (7 lb.) når den er fuld
- Trykknap-flowkontrol frigiver rengøringsopløsning efter behov
- Vinklede moppehoveder renser svært tilgængelige områder og kan fastgøres og fjernes på få sekunder
- System og moppehoveder er fuldt autoklaverbare op til 121 °C (250 F) °i 30 minutter
- Moppehoveder kommer i almindelige og teksturerede stilarter og fås også gammabestrålede
- Hoveder fastgøres nemt til rammen ved hjælp af traditionelle krog og løkke
Specifications
Hvid | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
4,75 tommer. | |
18,25 tommer | |
Nej |
21,5'' | |
55 cm | |
12 cm | |
46 cm | |
Engangsbrug | |
Polyester |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Contec™ EasySat™ Gulvmoppehoveder uden spand