Få mere at vide
Contec™ EasySat™ Gulvmoppehoveder uden spand
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16665514 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Produkttype:
Moppehoved
Tekstureret moppehoved
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
16665514 Moppehoved Pakke med 32
15781778 Tekstureret moppehoved -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16665514 Leverandør Contec™ Leverandørnr. BLVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 DKK
    2570.00 DKK / Pakke med 32
    Spare 550.00 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Eliminer behovet for en spand eller vridemaskine i renrumsmopping. De EasySat™ Bøttefri gulvmoppe har laserskåret forseglet kant VertiKlean™ moppehovedmateriale og er fuldt autoklaverbart. En trykknap-flowkontrol frigiver rengøringsopløsning efter behov.
  • Eliminerer fuldstændig behovet for spand eller vridemaskine
  • Designet specielt til renrumsbrug
  • Har laserskåret forseglet kant VertiKlean™ moppehovedmateriale, som er et let polyesterstof lamineret til at rense esterskum for fremragende slidstyrke
  • Systemet inkluderer en 1,5 L (52 oz.) gennemskinnelig opløsningstank, der kan rense op til 5.000 kvadratfod
  • Tanken vejer kun 3,2 kg (7 lb.) når den er fuld
  • Trykknap-flowkontrol frigiver rengøringsopløsning efter behov
  • Vinklede moppehoveder renser svært tilgængelige områder og kan fastgøres og fjernes på få sekunder
  • System og moppehoveder er fuldt autoklaverbare op til 121 °C (250 F) °i 30 minutter
  • Moppehoveder kommer i almindelige og teksturerede stilarter og fås også gammabestrålede
  • Hoveder fastgøres nemt til rammen ved hjælp af traditionelle krog og løkke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Hovedtype Flad
Længde (engelsk) 21,5''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 55 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 12 cm
Højde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 46 cm
Bredde (engelsk) 18,25 tommer
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Ideel til brug med desinfektionsmidler, designet specielt til renrumsgulve
Farvekodet Nej
Materiale Polyester