Få mere at vide
Gilac™ Beholder med integreret låg
Beholder med integreret låg integrerer krokodille låg, ideel til catering. Stabelbar, når den er lukket og indlejring, når låget er åbent.
428.00 DKK - 785.00 DKK
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Blå
Form Rektangulær
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B x H) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B x H) Pris Antal & tilgængelighed  
17948661
Dokumentvisning
Gilac™
G181338
400 x 300 x 310 mm
428.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Læg i indkøbskurv
17928731
Dokumentvisning
Gilac™
G181438
600 x 400 x 315 mm
785.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Beholder med integreret ''krokodille'' låg.
  • Ideel til catering.
  • Stabelbar, når den er lukket og indlejring, når låget er åbent.
Tekniske data
Tekniske data
Opbevaringstaske
HDPE
Blå
Rektangulær
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilac™ Beholder med integreret låg