Få mere at vide
Gilac™ Beholder med integreret låg
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 310 mm
600 x 400 x 315 mm
Beskrivelse
- Beholder med integreret ''krokodille'' låg.
- Ideel til catering.
- Stabelbar, når den er lukket og indlejring, når låget er åbent.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringstaske |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Blå |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 310 mm |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilac™ Beholder med integreret låg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion