missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Conivaptan Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30012165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012165 10 mg
30011453 25 mg
30005162 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38470010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 168626-94-6
Molekylær formel C32 H26 N4 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 535.04
Synonym N-[4-[(4,5-Dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-[1,1'-biphenyl]-2-carboxamide Hydrochloride (1:1), [1,1'-Biphenyl]-2-carboxamide, N-[4-[(4,5-dihydro-2-methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Conivaptan hydrochloride, Vaprisol, YM 087, conivaptan monohydrochloride
IUPAC navn N-[4-(2-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepine-6-carbonyl)phenyl]-2-phenylbenzamide;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1nc2CCN(C(=O)c3ccc(NC(=O)c4ccccc4c5ccccc5)cc3)c6ccccc6c2[nH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Conivaptan Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H
Formel vægt 534.1823
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.