Få mere at vide
Conivaptan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conivaptan Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H |
| Formel vægt | 534.1823 |