Få mere at vide
Quickfit™ Komplet samlinger Soxhlet Extractor
Artikelnummer. 12468786
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12468786 200 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12468786 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. 200RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.50 DKK
    2205.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 640.03 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Quickfit™ Komplette samlinger Soxhlet Extractor inkluderer alle de glaskomponenter, der er nødvendige for at udføre en fast-væske-ekstraktion, inklusive ekstraktor, kondensator og fordampningskolbe.
  • Inkluderer EX5/83 udtrækker, CX7/08/SC kondensator, FR500/3S kolbe
  • Hver samling omfatter de grundlæggende komponenter til fast-væske-ekstraktion: Kolbe/Soxhlet udtrækker/Kondensator/Tilhørende låg og clips
Tekniske data
Produkttype Soxhlet udtrækker
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Til brug med (applikation) Faststof-væske ekstraktion