Få mere at vide
Novus Biologicals™ Complement Component C2 Antibody (ARGX-117) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
1575.00 DKK - 6845.00 DKK
Tekniske data
Antigen Complement Component C2
Klon ARGX-117
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30045951
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28215-50ug
50 μg
1575.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30046802
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28215-1mg
1 mg
6845.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30046068
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28215-100ug
100 μg
2590.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Complement Component C2 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
Complement Component C2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Human
P06681
717
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
ARGX-117
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
C3/C5 convertase, CO2, complement C2, complement component 2, complement component C2, DKFZp779M0311, EC 3.4.21, EC 3.4.21.43
Complement C2
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater