Få mere at vide
IBA Lifesciences Kompetent E. coli TOP10
Artikelnummer. 12879416 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12879416 20 reaktioner Hver
1 options
Køb af dette produkt kræver en gyldig GMO-slutbrugererklæring.
Artikelnummer. 12879416 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 51600020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1063.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 111.64 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Køb af dette produkt kræver en gyldig GMO-slutbrugererklæring.
Kompetent E. coli TOP10 er kemisk kompetente celler til plasmidformering
  • Kompetent E. coliTOP10 celler er klar til varmechoktransformation med vektor-DNA og dens efterfølgende formering.
  • De kemisk kompetente celler leveres som 20 separate one-shot reaktioner. Transformerede celler kan vælges ved blå/hvid screening.
  • Genotypen af kompetent E. coli TOP10 celler er F- mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) 80lacZ M15 lacX74 recA1 ara 139 (ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG.
Dette produkt kræver tøris-forsendelse og sendes direkte fra vores hovedkvarter i Tyskland. Bemærk venligst, at det ikke kan sendes fra vores amerikanske distributionscenter i Olivette, MO.
Tekniske data
Produkttype Kompetente celler E. coli TOP10
Mængde 20 reaktioner