Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Blood Agar med Neomycin
Artikelnummer. 12982598
Columbia Blood Agar med Neomycin, Pakke med 10
Oversigt:
Columbia Blood Agar med Neomycin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12982598
Brand: Thermo Scientific™ PB0219A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk og isoler en bred vifte af kræsne mikroorganismer med dette multi-formål, klar til brug medie.
Dyrk og isoler en lang række kræsne mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blood Agar med Neomycin. Columbia Agar er et ideelt basismedium til tilsætning af blod, især i selektive formuleringer, når det suppleres med antimikrobielle midler. Tilsætning af defibrineret hesteblod letter i dette tilfælde dyrkning af kræsne mikroorganismer. Neomycin skaber et selektivt anaerobt miljø til dyrkning af anaerobe såsom clostridia-arter.
Traditionelt har blodagarbaser været enten kaseinhydrolysat eller kødinfusionsmedier. Fordelen ved den første ligger i den hurtige produktion af store kolonier og den anden i klart definerede hæmolysezoner og god kolonial differentiering. Oxoid™ Columbia Blood Agar med Neomycin kombinerer fordelene ved begge disse typer medier for at give en forbedret all-round ydeevne, der viser alsidighed og overlegen ydeevne i flere applikationer. 1
  • Letter vækst af store kolonier af kræsne mikroorganismer med klart definerede hæmolytiske reaktioner og kolonial morfologi
  • Vælg for anaerobe bakterier på grund af tilsætningen af det selektive middel Neomycin
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Columbia Blood Agar med Neomycin
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g ±1,0 g
Emballagetype 10 x 90 mm plader, film indpakket
Mængde 10/Pk.
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer4531093 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/11/2025 ArtikelnummerPB0219A
Partinummer4530302 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/11/2025 ArtikelnummerPB0219A
Partinummer4529658 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/11/2025 ArtikelnummerPB0219A
Partinummer4528592 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2025 ArtikelnummerPB0219A
Partinummer4527991 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/10/2025 ArtikelnummerPB0219A
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Columbia Blood Agar med Neomycin >