Få mere at vide
Thermo Scientific™ Anaerob blodagar (Wilkins Chalgren) med Neomycin
Beskrivelse
Isoler, dyrk og/eller udfør følsomhedstest af en lang række anaerobe organismer fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerob blodagar (Wilkins Chalgren) med Neomycin. Tilsætningen af Neomycin - et aminoglykosid-antibiotikum hæmmer væksten af de fleste af de fakultative gramnegative anaerobe bakterier, mens det tillader væksten af mange andre anaerobe bakterier. Anaerob blodagar (Wilkins Chalgren) med Neomycin er en modifikation af mediet beskrevet af Wilkins og Chalgren 1 .
Brug Anaerob Blood Agar med Neomycin til isolering af generelle anaerober fra kliniske prøver og til antimikrobiel følsomhedstestning af aerobe bakterier ved hjælp af Receiver Operating Characteristic (ROC) procedure.
- Selektiv for visse anaerobe organismer: tilstedeværelsen af Neomycin, et aminoglykosid-antibiotikum, er bakteriedræbende for mange gramnegative fakultative anaerober og nogle stafylokokker. Dette tilsættes mediet for at hæmme den ledsagende flora.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Anaerob blodagar (WC) med Neomycin |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g ±1,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |