Beskrivelse
Dyrk, isoler og identificer en bred vifte af mikroorganismer og kræsne organismer ved hjælp af Thermo Scientific™ Columbia Agar med Chokolade Hesteblod. Hurtig produktion af store kolonier, klart definerede hæmolysezoner og god kolonial differentiering fremmes ved tilsætning af defibrineret hesteblod.
Traditionelt har blodagarbaser været enten kaseinhydrolysat eller kødinfusionsmedier. Fordelen ved den første ligger i den hurtige produktion af store kolonier, og den anden i klart definerede zoner med hæmolyse og god kolonial differentiering. Columbia Agar Base kombinerer fordelene ved begge disse typer medier for at give en forbedret all-round ydeevne, der viser alsidighed og overlegen ydeevne i flere applikationer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Columbia Agar med Chokolade Hesteblod |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
Dokumenter
Product Information
Specification Sheets
Product Specification: PB0124A COLUMBIA AGAR WITH CHOCOLATED HORSE BLOOD (V3)
Filstørrelse: 115.2 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Columbia Agar med Chokolade Hesteblod >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion