Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chokoladeagar med Vitox
Artikelnummer. 13245359
Skift visning
Format:
90 mm monoplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
13245359 90 mm monoplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13245359 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5090A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.40 DKK
    123.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 32.75 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer med dette meget nærende medium, som inkluderer stivelse for at absorbere giftige metabolitter produceret af Neisseria .
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer vha Thermo Scientific™ Chokoladeagar med Vitox , et yderst næringsrigt medium, som omfatter tilstedeværelsen af stivelse for at sikre, at toksiske metabolitter produceret af Neisseria absorberes.
Dette medium er formuleret til at omfatte en speciel pepton, som er en blanding af kød- og planteenzymatiske fordøjelser for optimal ydeevne og pålidelighed.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Fawn brun, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Chokoladeagar med Vitox
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.