missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eppendorf™ ColorTag Marking Rings For 73 mm

Artikelnummer. 30689649 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Lys orange
Lys violet
Lyseblå
Lysegrøn
Lysegul
Lyserød
Neonblå
Neongrøn
Neonlyserød
Neonmagenta
Neonorange
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30689649 Neonmagenta
30689680 Lyseblå
30689652 Lysegrøn
30689620 Lysegul
30689653 Lys orange
30689684 Lyserød
30689687 Lys violet
30689701 Neonblå
30689715 Neongrøn
30689610 Lysegul
30689732 Neonorange
30689677 Neonlyserød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30689649 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102665015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Make your pipette and stay organized ColorTag silicone pipette marking rings with 73 mm inner diameter

  • Flexible silicone rings for easy pipette and dispenser identification and labelling 73 mm inner diameter
  • Ideal fit for Eppendorf 12 or 24 channel pipettes (lower part)
  • Prevent errors from pipette misidentification and add color and joy to your lab (12 vibrant colors)
  • Autoclavable and suitable for UV or H2O2 sterilization as well as extensively tested for lab use
  • Unmistakably Eppendorf ColorTag rings have the Eppendorf logo embossed inside for easy recognition of the original
  • Eco-friendly, re-closable packaging made from 100 % paper
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Neonmagenta
Materiale Silicone
Type Pipette Lower Part
Mængde 5 Pk.
Diameter (metrisk) åbning 73 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.