Få mere at vide
Gibco™ StemScale™ PSC Suspension Medium
Artikelnummer. 17100636 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
17100636 1 l
1 options
Artikelnummer. 17100636 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4965001
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gibco StemScale PSC Suspension Medium understøtter væksten af pluripotente stamceller (PSC'er) i suspension gennem selvsamling af sfæroider. Den unikke formulering af StemScale medium giver overlegen ekspansion, samtidig med at høj levedygtighed og ensartet sfæroiddannelse på tværs af flere PSC-linjer opretholdes.
Gibco StemScale PSC Suspension Medium understøtter væksten af pluripotente stamceller (PSC'er) i suspension gennem selvorganisering af sfæroider. Den unikke formulering af StemScale medium giver overlegen ekspansion, samtidig med at den opretholder høj levedygtighed og ensartet sfæroiddannelse på tværs af flere PSC-linjer. Forenklede medieudvekslings- og passaging-workflows tilbyder skalerbarhed i forskellige formater og fleksibilitet i fodringsplanen. Pluripotente stamceller udvider sig i StemScale medium, opretholder pluripotens og normal karyotype over flere passager og kan differentieres til de tre kimlag.
Maksimal udvidelsespotentiale
Pluripotente stamceller dyrket i StemScale PSC suspensionsmedium opnår konsekvent 5-10 gange udvidelse pr. passage og tre gange udvidelsesevnen sammenlignet med andre PSC-suspensionsmedier. Langvarig udvidelse af PSC'er i StemScale medium (>30 passager) kan opnås uden tab af ekspansionspotentiale, pluripotens eller genomisk stabilitet.
Overlegen arbejdsgang
StemScale PSC Suspension Medium fremmer den meget effektive selvaggregation af PSC'er til sfæroider, hvilket eliminerer behovet for mikrobærere. I modsætning til andre selvorganiseringsmetoder, der kræver batchfodring, fodres PSC'er i StemScale medium med en 50% mediumudskiftningsstrategi. Denne metode reducerer metabolisk affald i kulturen, samtidig med at medievolumen opretholdes konstant, hvilket er vigtigt for opretholdelsen af sfæroidstørrelsen. Brugen af celle-sigter under passage, som kan føre til celletab, er ikke nødvendig og bidrager til muligheden for at skalere til større karstørrelser for opskalering af arbejdsgange.
Kompatibel med flere kartyper
Pluripotente stamceller kan udvides i StemScale medium på tværs af flere kartyper, herunder 6-brøndplader, shaker-kolber og små bioreaktorer, hvilket gør det muligt for brugere at skalere PSC-produktionen efter behov uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Fleksibel fodringsplan
StemScale Medium tilbyder en fleksibel arbejdsgang, der gør det muligt for brugerne selektivt at bestemme, hvornår de skal passere kulturer. Fodringsdage kan springes over, hvilket giver mulighed for en weekendfri pasningsplan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Dyreoprindelse
Koncentration StemScale Basalt medium (1X); StemScale Supplement (10X)
Form Væske
Produkttype Stamcellemedier
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring •900 mL Basal Medium, opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys
• 100 mL Suppler, opbevares ved -20 °C og beskyttes mod lys
Kulturmiljø 36 °C til °38 C, befugtet, 5 % CO2, på CO2-resistent rysteplatform
Kultur Type Suspensionscellekultur, Stamcelle (menneske, iPS - induceret pluripotent stamme, embryonal)