Få mere at vide
Velp Scientifica™ COEX Cold Extractor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15126026 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 60 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav unitSize
15126026 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
15111296 230 V 60 Hz Hver
2 options
Artikelnummer. 15126026
Brand: Velp Scientifica™ F30520204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfører hurtig fedtudvinding direkte i de samme glasdigler, som bruges af FIWE-serien til råfiberanalyse. Velp Scientifica™ COEX Cold Extractors kan behandle individuelle eller flere prøver på samme tid.
  • Intet tab - reduceret prøve forbliver i samme digel til analyse
  • Øjeblikkelig råfiberudvinding efter fedtudvinding her
  • Fedtholdige komponenter opsamlet for nem bortskaffelse
  • Alle reagenser kan tilføjes gennem den samme kanal
Tekniske data
Produkttype Kold udtrækker
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Analyse af råfiber
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 730 mm
Vægt (metrisk) 19 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A