Få mere at vide
Bollé Safety Cobra Platinum™ Smoke sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12669150 Shop alle Bollé Safety produkter
Artikelnummer. 12669150 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. COBPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.41 DKK
    78.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.08 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
COBRA er essentielle all-round briller med et panoramisk synsfelt. Cobra tilbyder 180° vision og perfekt optisk kvalitet og en wrap-around pasform uden nogen visuel interferens. Muligheden for at bytte stængerne til en justerbar rem og skumkant betyder, at Cobra er en meget alsidig model.
  • Væsentlig wrap-around komfort
  • Øvre beskyttelse
  • Panoramaudsigt
  • Skridsikker bro
  • Komfortable, skridsikre lige stænger
  • Stempel eller rem version med udskifteligt skum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Mekanisk risiko - Lav energipåvirkning - F; Mekanisk risiko- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer - T; Solstrålingsrisici: EN 172
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Oversigt tonet; Lav energipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s
Linsefarve Røg
Ramme farve Sort
Tempel stil Udskiftelig
Vægt (metrisk) 25 g