Få mere at vide
Bollé Safety Cobra klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15612617 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Model-:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTRPSI
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15612617 COBTRPSI Hver
13490619 COBFTPSI Hver
12659150 COBHDPI 1 par
12649150 COBFSPSI Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15612617 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. COBTPRPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.87 DKK
    106.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.69 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Cobra sikkerhedsbriller kommer med anti-ridse/anti-dug belægninger.
  • Klar
  • Anti-ridse belægning
  • Anti-dug belægning
  • Let at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risiko B/T , Kemisk risiko 3/4/5, Antidug N, Ridsefast K, Optisk klasse 1, CE
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Indendørs, beskyttelse, kontinuerligt slid
Inkluderer Mikrofiberpose
Model- COBTRPSI
Vægt (metrisk) 34 g
Linse materiale Polycarbonat