Få mere at vide
Cobimetinib racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485538 10 mg 10mg
16481707 50 mg -
16458247 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13078
MedChemExpress Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate; XL518 racemate) is the racemate of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobimetinib racemate
CAS 934662-91-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21F3IN3O2
Mængde 10 mg
Synonym GDC-0973 racemateXL518 racemate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (75.29 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2F)N3CC(C4NCCCC4)(O)C3
Molekylvægt (g/mol) 531.31
Formel vægt 531.31
Procent renhed 95.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease