Få mere at vide
Cobimetinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Cobimetinib (GDC-0973, RG7420) is a potent, selective and oral MEK1 inhibitor with an IC50 of 4.2 nM for MEK1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobimetinib |
| CAS | 934660-93-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21F3IN3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GDC-0973 XL518 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | OC1([C@H]2NCCCC2)CN(C1)C(C3=C(C(F)=C(C=C3)F)NC4=C(C=C(C=C4)I)F)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 531.31 |
| Vis mere |