Få mere at vide
Kobolt(II) wolframoxid, 99%
Beskrivelse
Det bruges som et pigment, tørremiddel til emaljer, blæk og maling, elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) tungsten oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Tæthed | 8.42 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløseligt i varme koncentrerede syrer |
| Formel vægt | 306.78 |
| Procent renhed | 99% |