Få mere at vide
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10489740
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10489740 Shop alle Fisher Chemical produkter
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10489740
Brand: Fisher Chemical C/6520/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Smeltepunkt 86°C
Farve Red to Violet
pH 4.6
Fysisk form Crystalline Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 237.93g/mol
Emballage Plastic powder jar
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >