Få mere at vide
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 86°C |
| Farve | Rød til violet |
| pH | 4.6 |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 237.93g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |