Få mere at vide
Cobalt(II) 2-methoxyethoxid, 99% (metalbasis), 5% vægt/volumen i 2-methoxyethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379597
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379597 25 mL 25ml
11369597 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041237.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142600-61-1 | C6H14CoO4 | 209.107 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142600-61-1
Molekylær formel C6H14CoO4
Molekylvægt (g/mol) 209.107
MDL nummer MFCD00798554
InChI nøgle BFBNUELICQBJBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii 2-methoxyethoxide
PubChem CID 131873636
IUPAC navn cobalt(2+);2-methoxyethanolat
SMIL COCC[O-].COCC[O-].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) 2-methoxyethoxide
Farve Brun
Tæthed 0.96 g/mL
Kogepunkt 124°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Co(OCH2CH2OCH3)2
Mængde 25 mL
FN nummer UN1188
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 209.11
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Væske