Få mere at vide
Cobalt bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
1059.72 DKK - 4313.50 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 207861-61-8 |
|---|---|
| Molekylær formel | C4CoF12N2O8S4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 619.204 |
| MDL nummer | MFCD23380169 |
| InChI nøgle | HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide |
| PubChem CID | 131875824 |
| IUPAC navn | bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+) |
| SMIL | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15432837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047053.03 |
1g |
1059.72 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15442837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047053.06 |
4313.50 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 207861-61-8 | |
| 619.204 | |
| HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N | |
| 131875824 | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2] |
| C4CoF12N2O8S4 | |
| MFCD23380169 | |
| cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide | |
| bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+) |
Tekniske data
| Cobalt bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| C4CoF12N2O8S4 | |
| MFCD23380169 | |
| cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide | |
| HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N | |
| bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+) | |
| 131875824 | |
| Hygroscopic |
| 207861-61-8 | |
| [(CF3SO2)2N]2Co | |
| UN3261 | |
| It is soluble in water. | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2] | |
| 619.204 | |
| 619.23 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H314-H318-H317
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.