missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cobalt bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047053.03

Mængde 1g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15432837

  • 1059.72 DKK / 1g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

207861-61-8
619.204
HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N
131875824
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2]
C4CoF12N2O8S4
MFCD23380169
cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide
bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+)

Tekniske data

Cobalt bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
1g
[(CF3SO2)2N]2Co
UN3261
It is soluble in water.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2]
619.204
619.23
207861-61-8
C4CoF12N2O8S4
MFCD23380169
cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide
HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N
bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+)
131875824
Hygroscopic
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.