Få mere at vide
Gibco™ CO 2 uafhængigt medium
Artikelnummer. 15420604 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420604 500 ml 500ml
11580536 500 ml -
11590536 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420604 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 18045088
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et ikke-HEPES proprietært medium, der bruges til at understøtte cellevækst til en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller.
  • CO 2 Independent Medium er et ikke-HEPES proprietært medium, der bruges til at understøtte cellevækst til en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller såsom epitel-, fibroblast- og lymfoide cellelinjer uden en CO 2- inkubator
  • CO 2 Independent Medium er ideelt til transport af celler eller væv og til håndtering af museembryoner under atmosfæriske forhold
  • Gibco™ CO 2 Independent Medium indeholder et unikt buffersystem bestående af mono- og dibasisk natriumphosphat ogβ -glycerofosfat
  • En lille mængde natriumbicarbonat er inkluderet i formuleringen for at opfylde væsentlige bicarbonatafhængige funktioner
  • Der anvendes ingen syntetiske buffere, hvilket eliminerer enhver cytotoksisk virkning forbundet med sådanne buffersystemer
  • Derudover Gibco™ CO 2 Independent Medium er blevet formuleret med komponenter, der forbedrer cellulær produktion og udnyttelse af CO 2
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Ændret som følger
  • Med: phenolrød, natriumpyruvat
  • Uden: L-glutamin, HEPES
Brug af CO 2 uafhængigt medium
  • CO 2 Independent Medium indeholder ingen lipider eller vækstfaktorer, derfor kræver det tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS)
  • Det CO 2 uafhængige medium kræver ikke et CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH
  • For maksimal vækstydelse kan nogle cellelinjer kræve enten direkte eller sekventiel tilpasning til CO 2 -uafhængigt medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Epitel, fibroblast og lymfoid
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype CO 2 uafhængigt medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Mus embryoner
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen