Beskrivelse
- CO 2 Independent Medium er et ikke-HEPES proprietært medium, der bruges til at understøtte cellevækst til en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller såsom epitel-, fibroblast- og lymfoide cellelinjer uden en CO 2- inkubator
- CO 2 Independent Medium er ideelt til transport af celler eller væv og til håndtering af museembryoner under atmosfæriske forhold
- Gibco™ CO 2 Independent Medium indeholder et unikt buffersystem bestående af mono- og dibasisk natriumphosphat ogβ -glycerofosfat
- En lille mængde natriumbicarbonat er inkluderet i formuleringen for at opfylde væsentlige bicarbonatafhængige funktioner
- Der anvendes ingen syntetiske buffere, hvilket eliminerer enhver cytotoksisk virkning forbundet med sådanne buffersystemer
- Derudover Gibco™ CO 2 Independent Medium er blevet formuleret med komponenter, der forbedrer cellulær produktion og udnyttelse af CO 2
- Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Ændret som følger
- Med: phenolrød, natriumpyruvat
- Uden: L-glutamin, HEPES
Brug af CO 2 uafhængigt medium
- CO 2 Independent Medium indeholder ingen lipider eller vækstfaktorer, derfor kræver det tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS)
- Det CO 2 uafhængige medium kræver ikke et CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH
- For maksimal vækstydelse kan nogle cellelinjer kræve enten direkte eller sekventiel tilpasning til CO 2 -uafhængigt medium
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | CO 2 uafhængigt medium |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |