Få mere at vide
IBA Lifesciences CMV pp50 peptide VTEHDTLLY (HLA-A*0101)
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Recommended: -25°C to -15°C |
| Mængde | 1 mg |