Få mere at vide
Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle
Leverer fordelene ved CMU Electromantle , men til meget store °60 C tragte, samt pæreformede og rundbundede kolber. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rummer tragte gennem bundåbningen i Electromantle base opnået gennem et V-formet design til varmekappen.
Brand:  Electrothermal™ 36013-22
20473.03 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12980161
  • 26285.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Leverer fordelene ved CMU Electromantle , men til meget store °60 C tragte, samt pæreformede og rundbundede kolber. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rummer tragte gennem bundåbningen i Electromantle base opnået gennem et V-formet design til varmekappen.
  • Indbygget kontrol og opvarmning leveres af en indbygget solid state Simmerstat energiregulator.
  • Den nederste åbning kan rumme 60° tragte med forskellige diametre
  • Accepterer også stor kapacitet rundbundet og pæreformede kolber
  • Stor kapacitet mellem 10 liter til 22 liter
  • Fuldstændig kontrol af opvarmningen leveres af 3 separate elektriske kredsløb, der muliggør uafhængig top-, mellem- og bundopvarmning af kolber, hver styret med sin egen drejeknap
  • Oprullet varmeelement, ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte
  • Udskiftelig isoleret varmepatron
  • Maksimal elementtemperatur 450 °C
  • Indbygget energiregulator
  • Indikatorlamper til strøm- og varmedrift
  • Let at rengøre pulverlakeret aluminiums yderkappe
  • “Cool at røre ved” ydre beklædning
  • Skridsikre fødder og 3 beslag til støttestangsbeslag
  • Støttestænger medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
Inkluderet
485 x 485 x 300mm
3 separate kredsløb
8.5kg
50/60 Hz
22 L
230 V
3000W
450 °C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle >