Få mere at vide
Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle
Artikelnummer. p-7083405
Kapacitet (metrisk):
10 L
12 L
22 L
Watt:
2000W
3000W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12765965
Brand: Electrothermal™ 3601316
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leverer fordelene ved CMU Electromantle , men til meget store °60 C tragte, samt pæreformede og rundbundede kolber. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rummer tragte gennem bundåbningen i Electromantle base opnået gennem et V-formet design til varmekappen.
Leverer fordelene ved CMU Electromantle , men til meget store °60 C tragte, samt pæreformede og rundbundede kolber. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle rummer tragte gennem bundåbningen i Electromantle base opnået gennem et V-formet design til varmekappen.
  • Indbygget kontrol og opvarmning leveres af en indbygget solid state Simmerstat energiregulator.
  • Den nederste åbning kan rumme 60° tragte med forskellige diametre
  • Accepterer også stor kapacitet rundbundet og pæreformede kolber
  • Stor kapacitet mellem 10 liter til 22 liter
  • Fuldstændig kontrol af opvarmningen leveres af 3 separate elektriske kredsløb, der muliggør uafhængig top-, mellem- og bundopvarmning af kolber, hver styret med sin egen drejeknap
  • Oprullet varmeelement, ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte
  • Udskiftelig isoleret varmepatron
  • Maksimal elementtemperatur 450 °C
  • Indbygget energiregulator
  • Indikatorlamper til strøm- og varmedrift
  • Let at rengøre pulverlakeret aluminiums yderkappe
  • “Cool at røre ved” ydre beklædning
  • Skridsikre fødder og 3 beslag til støttestangsbeslag
  • Støttestænger medfølger ikke
Tekniske data
Controller Inkluderet
Kapacitet (metrisk) 10 L
Dimensioner (L x B x H) 485 x 485 x 300mm
Spænding 230 V
Inkluderer Controller
Havne 3 separate kredsløb
Watt 2000W
Vægt (metrisk) forsendelse 6kg
Temperatur (metrisk) 450 °C
Frekvens 50/60 Hz