Få mere at vide
Gibco™ CMRL Medium (10X), ingen glutamin
Artikelnummer. 11520576 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520576 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11520576 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21540026
 Begrænset vare
På lager
CMRL Medium blev oprindeligt udviklet af Connaught Medical Research Laboratories til vækst af Earles 'L'-celler under serumfrie forhold.
CMRL Medium blev oprindeligt udviklet af Connaught Medical Research Laboratories til vækst af Earles 'L'-celler under serumfrie forhold. Gibco™ CMRL Medium er også særligt anvendeligt til kloning af abenyreceller og til vækst af mange andre pattedyrcellelinjer, når det suppleres med heste- eller kalveserum.
Dette CMRL-medium er modificeret som følger:
Med: Phenol Rød
Uden: L-glutamin, HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ CMRL Medium er en modificeret version af Medium 199. CMRL-medium er særligt rigt på nukleosider og vitaminer.
Produktets tilsigtede brug
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
CMRL Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver CMRL Medium tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). CMRL Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 10 X
Form Væske
Produkttype CMRL medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Pattedyrcellekultur