Få mere at vide
CMPDA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16435228 10 mg 10mg
16427947 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16435228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12508
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress CMPDA is a positive allosteric modulator of AMPA receptors with EC50s of 45.4 (plusmn) 4.2 nM/63.4 (plusmn) 5.6 nM for GluA2i/GluA2o receptor.
CMPDA is a positive allosteric modulator of AMPA receptors with EC50s of 45.4 (plusmn) 4.2 nM/63.4 (plusmn) 5.6 nM for GluA2i/GluA2o receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CMPDA
CAS 380607-77-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H28N2O4S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.58 mM)
SMIL O=S(NCCC1=CC=C(CCNS(=O)(C(C)C)=O)C=C1)(C(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 376.53
Formel vægt 376.53
Procent renhed 97.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation