Få mere at vide
CMPD1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16466937 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16466937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108643
MedChemExpress CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CMPD1
CAS 41179-33-3
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20FNO2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (286.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)CCCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3F)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 349.4
Formel vægt 349.4
Procent renhed 98.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation