Få mere at vide
Cloxyfonac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473407 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16473407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17527
MedChemExpress Cloxyfonac is a plant growth regulator and a chemical transformation product; Pesticide agent.
Cloxyfonac is a plant growth regulator and a chemical transformation product
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloxyfonac
CAS 6386-63-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H9ClO4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (577.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COC1=CC=C(Cl)C=C1CO
Molekylvægt (g/mol) 216.62
Formel vægt 216.62
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid