missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cloxacillin sodium salt, Thermo Scientific™

A semisynthetic antibiotic

528.37 DKK - 4358.27 DKK

Kemiske identifikatorer

CAS 642-78-4
Molekylær formel C19H18ClN3NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 458.869
MDL nummer MFCD00063568
InChI nøgle JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N
PubChem CID 66587017
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
SMIL CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Se flere specifikationer

Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15406319
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.03
1g
528.37 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15416319
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.06
5g
1380.62 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15426319
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64314.14
25g
4358.27 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Cloxacillin sodium salt is used to treat infections caused by penicillin G-resistant staphylococci. It has been used in studies of topical antibacterial agent for burn and crush wounds. It is used as an AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics.

Solubility
Soluble in water

Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

642-78-4
458.869
JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N
(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
C19H18ClN3NaO5S
MFCD00063568
66587017
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]

Tekniske data

Cloxacillin sodium salt
White
MFCD00063568
14,2419
JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N
(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
66587017
642-78-4
C19H18ClN3NaO5S
4103180
Soluble in water
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
458.869
457.86
Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

missing translation for 'einecsNumber' : 211-390-9

missing translation for 'rtecsNumber' : XH8750000

missing translation for 'tsca' : No

Anbefalet opbevaring : Keep cold

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.