missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cloxacillin sodium salt, Thermo Scientific™

A semisynthetic antibiotic

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J64314.14

Mængde 25g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15426319

  • 4358.27 DKK / 25g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Cloxacillin sodium salt is used to treat infections caused by penicillin G-resistant staphylococci. It has been used in studies of topical antibacterial agent for burn and crush wounds. It is used as an AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics.

Solubility
Soluble in water

Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

642-78-4
458.869
JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N
(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
C19H18ClN3NaO5S
MFCD00063568
66587017
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]

Tekniske data

Cloxacillin sodium salt
White
C19H18ClN3NaO5S
4103180
Soluble in water
CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
458.869
457.86
642-78-4
25g
MFCD00063568
14,2419
JBJAWVZHLGPBJA-SLINCCQESA-N
(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium
66587017
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.