Få mere at vide
Clorsulon, MedChemExpress
Beskrivelse
Clorsulon (L631529
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clorsulon |
| CAS | 60200-06-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H8Cl3N3O4S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L631529 MK401 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (262.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=C(/C(Cl)=C(Cl)\Cl)C=C(N)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.66 |
| Vis mere |