Få mere at vide
Clorgyline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Clorgyline hydrochloride is an irreversible and selective inhibitor of monoamine oxidase A (MAO-A) that is used in scientific research
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clorgyline hydrochloride |
| CAS | 17780-75-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H16Cl3NO |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.01 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (324.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C#CCN(CCCOC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.63 |
| Formel vægt | 308.63 |
| Vis mere |