Få mere at vide
Cloquintocet-mexyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16482296 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16482296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2024
MedChemExpress Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloquintocet-mexyl
CAS 99607-70-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22ClNO3
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 68 mg/mL (202.48 mM)
SMIL O=C(OC(C)CCCCC)COC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 335.83
Formel vægt 335.83
Procent renhed 99.84%
Grad Research
Fysisk form Solid