Få mere at vide
(+)-Cloprostenol, MedChemExpress
Beskrivelse
(+)-Cloprostenol is a prostaglandin F2α (PGF2α) analogue, and shows selective agonistic activity at the prostaglandin receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Cloprostenol |
| CAS | 54276-21-0 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29ClO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | D-Cloprostenol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (235.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (117.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(CCC/C=C\C[C@@H]1[C@H]([C@H](O)C[C@@H]1O)/C=C/[C@@H](O)COC2=CC(Cl)=CC=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.92 |
| Vis mere |