Få mere at vide
Cloperastine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30008619
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30008619 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30008619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587213250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14984-68-0
Molekylær formel C20H24ClNO . HCl
Molekylvægt (g/mol) 366.3
Synonym HT 11, Hustazol, Nitossil, Novotusil, Seki, p-Chlorobenzhydryl 2-(1-piperidyl)ethyl Ether Hydrochloride, 1-[2-[(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-piperidine Hydrochloride, 1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]-piperidine Hydrochloride;
IUPAC navn 1-[2-[(4-chlorophenyl)-phenylmethoxy]ethyl]piperidine;hydrochloride
SMIL Cl.Clc1ccc(cc1)C(OCCN2CCCCC2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cloperastine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24ClNO.ClH/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1H
Formel vægt 365.1313
Procent renhed >95%