Få mere at vide
Clopamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clopamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+ |
| Formel vægt | 345.0914 |