Få mere at vide
Clomipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent, selective 5-HT uptake blocker
343.29 DKK - 1067.18 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 17321-77-6 |
|---|---|
| Molekylær formel | C19H24Cl2N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.315 |
| MDL nummer | MFCD00069234 |
| InChI nøgle | WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj |
| PubChem CID | 68539 |
| ChEBI | CHEBI:3755 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMIL | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15424869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.03 |
1g |
343.29 DKK
1g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15434869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.06 |
5g |
1067.18 DKK
5g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 17321-77-6 | |
| 351.315 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 68539 | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| C19H24Cl2N2 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CHEBI:3755 | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
Tekniske data
| Clomipramine hydrochloride | |
| C19H24Cl2N2 | |
| 14,2387 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 68539 | |
| 351.32 |
| 17321-77-6 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl | |
| 351.315 | |
| CHEBI:3755 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H360-H302-H312-H332
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 241-344-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HN9055000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Clomipramine hydrochloride
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride