Få mere at vide
Klomipramin hydrochlorid
Beskrivelse
Potent, selektiv 5-HT optagelsesblokker
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomipramine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 189 °C til 190 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,2387 |
| Formel vægt | 351.32 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Clomipramine hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride