Få mere at vide
Clomiphene citrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Clomiphene citrate (Clomifene citrate) is a selective estrogen receptor modulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clomiphene citrate |
| CAS | 50-41-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H36ClNO8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Clomifene citrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C3.OC(CC(O)=O)(C(O)=O)CC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 598.08 |
| Vis mere |