Få mere at vide
Clofibric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 214.04 |